Learn More
1-(Phenylsulfonyl)-1H-indol-3-ylboronsäure, 97 %, Kann variierende Mengen an Anhydrid enthalten, Thermo Scientific™
Catalog No. 10386794
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 129271-98-3
Summenformel C14H12BNO4S
Molekulargewicht (g/mol) 301.12
MDL-Nummer MFCD02681892
InChI-Schlüssel YKTZLHLBQGCFQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenylsulfonyl-3-indoleboronic acid, 1-phenylsulfonyl-1h-indol-3-ylboronic acid, 1-phenylsulfonyl-1h-indol-3-yl boronic acid, 1-benzenesulfonyl indol-3-yl boronic acid, 1-phenylsulfonylindole-3-boronic acid, 1-phenylsulphonyl-1h-indole-3-boronic acid, 1-phenylsulfonyl-3-indolylboronic acid, boronic acid, b-1-phenylsulfonyl-1h-indol-3-yl, 1-benzenesulfonyl indol-3-ylboronic acid, 1-benzenesulfonyl-1h-indol-3-yl boranediol
PubChem CID 2776217
IUPAC-Name [1-(benzolsulfonyl)indol-3-yl]Boronsäure
SMILES OB(O)C1=CN(C2=CC=CC=C12)S(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(Phenylsulfonyl)-1H-indol-3-ylboronic acid
Namenshinweis May contain varying amounts of anhydride
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 301.13
Reinheit (%) 97%