Learn More
1-Propanol, ≥99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 71-23-8 | C3H8O | 60.10 g/mol
26.63 € - 72.76 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 71-23-8 |
---|---|
Summenformel | C3H8O |
Molekulargewicht (g/mol) | 60.10 |
MDL-Nummer | MFCD00002941 |
InChI-Schlüssel | BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol |
PubChem CID | 1031 |
ChEBI | CHEBI:28831 |
IUPAC-Name | Propan-1-ol |
SMILES | CCCO |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11498727
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A19902.AP |
500 mL |
26.63 €
500 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11408737
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A19902.0F |
2500 mL |
72.76 €
2500 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
1-Propanol is used as a solvent and an entrainer in azeotropic distillation. It is used as a precursor to prepare propyl acetate, propylamide and propyl halides by reacting with acetic acid, ammonia and halogens respectively. It is actively used as a solvent in inks for flexographic printing, which is a technique used for printing. It is added to cleaners, floor polishes and metal degreasing fluids and is used as an additional solvent in the manufacture of adhesives. It enhances the drying characteristics of alkyd resins, electrodeposition paints and baking finishes in coating industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen1-Propanol kommt als Lösungsmittel und Schleppmittel in der azeotropen Destillation zum Einsatz. Es wird als Ausgangsstoff zur Herstellung von Propylacetat-, Propylamid- und Propylhalogeniden durch Reaktion mit Essigsäure, Ammoniak und Halogenen verwendet. Dient häufg als Lösungsmittel in Druckfarben für das Flexodruckverfahren. Es wird Reinigungsmitteln, Bodenpolituren und Metalle entfettenden Flüssigkeiten beigefügt und als zusätzliches Lösungsmittel in der Klebstoffherstellung verwendet. Es verbessert die Trocknungseigenschaften von Alkydharzen, Elektrotauchlacken und ofentrocknenden Lackierungen in der Beschichtungsbranche.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Alkoholen, Ketonen, Aldehyden, Ether, Glykol, aromatischen und aliphatischen Kohlenwasserstoffen.
Hinweise
Leicht entzündlich. Nicht kompatibel mit Alkalimetallen, Alkali-Erden, Aluminium, Oxidationsmitteln, Nitroverbindungen.
Chemische Identifikatoren
71-23-8 | |
60.10 | |
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N | |
1031 | |
Propan-1-ol |
C3H8O | |
MFCD00002941 | |
1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol | |
CHEBI:28831 | |
CCCO |
Spezifikation
1-Propanol | |
71-23-8 | |
97°C | |
Alkoholähnlich | |
C3H8O | |
UN1274 | |
14,7842 | |
Miscible with water,alcohols,ketones,aldehydes,ethers,glycols,aromatic and aliphatic hydrocarbons. | |
CCCO | |
60.10 | |
CHEBI:28831 | |
≥99% |
-127°C | |
0.804 | |
15°C (59°F) | |
1.385 | |
MFCD00002941 | |
1098242 | |
1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol | |
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N | |
Propan-1-ol | |
1031 | |
60.1 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H225-H319-H336
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P370+P378q-P501c
Gehäuse H225-H318-H336
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:3; Verpackungsgruppe:II; Bezeichnung des Gutes:N-PROPANOL
missing translation for 'einecsNumber' : 200-746-9
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse UH8225000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen