Learn More
1-Propylboronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. p-7058527
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 17745-45-8 | C3H9BO2 | 87.91 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17745-45-8
Summenformel C3H9BO2
Molekulargewicht (g/mol) 87.91
MDL-Nummer MFCD01074564
InChI-Schlüssel JAQOMSTTXPGKTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-propylboronic acid, 1-propaneboronic acid, propaneboronic acid, boronic acid, propyl, 1-propylboronic acid, 1-propaneboronic, n-propylboronc acd, propyl boronic acid, pubchem6019
PubChem CID 351065
IUPAC-Name Propylboronsäure
SMILES CCCB(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Propylboronic acid
Schmelzpunkt 105°C to 107°C
Menge 1 g
Beilstein 1731884
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic
Formelmasse 87.91
Reinheit (%) 98%