Learn More
1-S-Octyl-β-D-thioglucopyranosid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
56.20 € - 572.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 85618-21-9 |
---|---|
Summenformel | C14H28O5S |
Molekulargewicht (g/mol) | 308.44 |
MDL-Nummer | MFCD00012189 |
InChI-Schlüssel | CGVLVOOFCGWBCS-DGTMBMJNSA-N |
Synonym | octyl thioglucopyranoside, octyl-i 2-d-1-thioglucopyranoside |
PubChem CID | 53720324 |
IUPAC-Name | (2R,3S,4S,5S,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-Octylsulfanyloxae-3,4,5-Triol |
SMILES | CCCCCCCCSC1C(C(C(C(O1)CO)O)O)O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10731361
|
Thermo Scientific Acros
315005000 |
500 mg | Glasflasche | N/A | |||||
10137653
|
Thermo Scientific Acros
315000025 |
2.5 g | Glasflasche |
196.00 €
2.50 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10239643
|
Thermo Scientific Acros
315000100 |
10 g | Glasflasche |
572.00 €
10 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
85618-21-9 | |
308.44 | |
CGVLVOOFCGWBCS-DGTMBMJNSA-N | |
53720324 | |
CCCCCCCCSC1C(C(C(C(O1)CO)O)O)O |
C14H28O5S | |
MFCD00012189 | |
octyl thioglucopyranoside, octyl-i 2-d-1-thioglucopyranoside | |
(2R,3S,4S,5S,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-Octylsulfanyloxae-3,4,5-Triol |
Spezifikation
1-S-Octyl-β-D-thioglucopyranoside | |
85618-21-9 | |
100.0 | |
Authentic | |
C14H28O5S | |
− 46.00 (20.00°C c=1,CH3OH) | |
octyl thioglucopyranoside, octyl-i 2-d-1-thioglucopyranoside | |
CGVLVOOFCGWBCS-DGTMBMJNSA-N | |
(2R,3S,4S,5S,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-Octylsulfanyloxae-3,4,5-Triol | |
53720324 | |
98% |
98% | |
97.5 | |
Weiß | |
97.5% min. (ELSD) (HPLC) | |
MFCD00012189 | |
-46 | |
Solubility in water: soluble | |
CCCCCCCCSC1C(C(C(C(O1)CO)O)O)O | |
308.44 | |
308.44 | |
Pulver |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : TSCA