Learn More
11-Azidoundecyltrimethoxysilan, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 15457237
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
CAS: 334521-23-2 | C14H31N3O3Si | 317.51 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 334521-23-2
Summenformel C14H31N3O3Si
Molekulargewicht (g/mol) 317.51
MDL-Nummer MFCD11982878
InChI-Schlüssel ACSJXAKDVNDMME-UHFFFAOYSA-N
Synonym 11-azidoundecyl trimethoxysilane, 11-trimethoxysilyl undecyl azide
PubChem CID 46779110
SMILES CO[Si](CCCCCCCCCCCN=[N+]=[N-])(OC)OC
Spezifikation
Siedepunkt 100°C to 105°C (0.04mmHg)
Chemischer Name oder Material 11-Azidoundecyltrimethoxysilane
Menge 1 g
Strukturformel N3(CH2)11Si(OCH3)3
IUPAC-Name 11-Azidoundecyl(trimethoxy)silan
Formelmasse 317.51
Reinheit (%) 94%
Empfindlichkeit Moisture sensitive