Learn More
Masterflex™ C-Flex™ ULTRA I/P™ Präzisionspumpenschläuche
Ultrahohe Leistungsfähigkeit für UltraPure Anwendungen
Marke: Masterflex™ 06434-82
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Das original Masterflex™ Schlauchmaterial wird einer rigorosen Prüfung unterzogen, um ein optimales Leistungsverhalten und eine lange Betriebslebensdauer bei der Verwendung mit Peristaltikpumpenanlagen zu gewährleisten.
- Speziell extrudierte Präzisionsschläuche, um höchste Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit zu gewährleisten.
- Weltweiter Marktführer bei Rezepturen für die umfassendste chemische Kompatibilität
- Anwenderdefinierte Längen und Konfigurationen zur Minimierung von Ausfallzeiten
- Richtlinienkonform für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager — die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag ausgeliefert werden
- Längste Pumpenbetriebslebensdauer aller C-Flex™ Formulierungen
- Die Masterflex™ C-Flex™ ULTRA Präzisionspumpenschläuche mit extrem geringer Spallation verfügen über eine glatte Innenfläche, um Rückstände zu reduzieren und die Reinheit der Flüssigkeit zu erhalten.
- Dieses Schlauchmaterial gewährleistet Flexibilität über einen großen Temperaturbereich.
- Die C-Flex ULTRA Schläuche sind heißsiegelfähig und schweißbar und eignen sich ideal für Einweg-Baugruppen sowie pharmazeutische und hochreine Anwendungen.
Spezifikation
Europäisches Arzneibuch; DEHP-frei; RoHS; Phthalat-frei; USP | |
7,6 m | |
82 | |
1/2 in. | |
1,4 bar | |
100 °C |
C-Flex | |
-40 °C | |
13.000 ml/min | |
Autoklav, Ethylenoxid, Gammabestrahlung | |
510 Mm Hg |