Learn More
HUBER Ministat 125 W-Umwälzthermostat für gekühlte Heizbäder
Die kleinsten Kältethermostate der Welt, die ermöglichen einen Betrieb auf engstem Raum: in einem Laborabzug oder innerhalb von technischen Anlagen. Die Geräte umfangreich ausgestattet sind und bieten genügend Leistung zur Temperierung von Photometern, Refraktometern, Viskosimetern, Destillationsapparaturen, Reaktoren, usw.
Marke:  HUBER 2014.0006.01
Artikelnummer. 13301859
  • 7280.00 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-08-2025
Beschreibung
Ministat 125w mit Steuerung „Pilot ONE“
  • Kältethermostat
  • Temperaturbereich: -25°bis 150 °C
  • Kühlkapazität (20 °C): 0,3kW
  • Kühlkapazität (0 °C): 0,2kW
  • Heizleistung: 0,9–1 kW
  • Druckpumpe, max.: 22 l/min/0,7 bar
  • Ansaugpumpe, max.: 16 l/min/0,4 bar
  • Pumpenverbindung: M16 x 1 Stecker
  • Stromversorgung: 220-240 V 1∼/2∼ 50/60 Hz Mit natürlichem Kältemittel.
Spezifikation
Spezifikation
100°C bei 0,3 kW, 20°C bei 0,3 kW, 0°C bei 0,2°CkW, bis 10°C bei 0,15°CkW, bis 20°C (bei 0,1 kW)
-25°C bis +150°C
TFT Touchscreen Display , E-grade Fuction, Integrated Programmer, USB Inferance, Ethernet Inferance, RS232 inferance, Plug and play control technology, Compatible with spycontrol,Easy control operating concept, Protection safety fuction, Natural refrigerant
Ministat 125 W
3/FL
3 Jahre für abnehmbare (Plug & Play) elektronische Steuerungen, 2 Jahre für kältetechnische Komponenten, 1 Jahr für mechanische und elektrische Komponenten
429 mm
220/240 V
Zirkulation
TFT
0,9 - 1 kW
22 l/ min; 0,7 bar Druck, 16 l/ min; 0,4 bar Leistung
±0,02 °C
225 mm
25 kg
50/60 Hz