Learn More
Bochem™ Schöpflöffel 18/10 Stahl, 1 Liter, D=160mm
Flach gearbeitet und aus Edelstahl 18/10 gefertigt. Bochem™ Edelstahl Pfannenschaufel ist langlebig und widerstandsfähig.
Marke:  Bochem™ 8744
Artikelnummer. 10434881
  • 85.95 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-08-2025
Beschreibung
  • Konstruktion aus 18/10 Edelstahl.
  • Ausführung mit flachem griff
Spezifikation
Spezifikation
Je 1
Schöpfkelle
Edelstahl (18/10)
Flach
1.000 ml
350 mm
Edelstahl (18/10)
350 mm