Learn More
1H,1H,2H,2H-Perfluordecyltriethoxysilan, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog No. p-7046852
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
1H,1H,2H,2H-Perfluordecyltriethoxysilan wird zur Bindung von Poly(tetrafluorethylen)-Folien an Siliziumwafern verwendet. Es wird auch in Antireflexionsbeschichtungen, Trennbeschichtungen und schmutzabweisenden Beschichtungen eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethanol und Tetrahydrofuran.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 101947-16-4
Summenformel C16H19F17O3Si
Molekulargewicht (g/mol) 610.38
MDL-Nummer MFCD00042334
InChI-Schlüssel MLXDKRSDUJLNAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h,1h,2h,2h-perfluorodecyltriethoxysilane, triethoxy 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl silane, heptadecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrodecyl triethoxysilane, perfluorooctylethyl triethoxysilane, r-3-hydroxy-1-benyzl-pyrrolidine, triethoxy-1h,1h,2h,2h-perfluorodecylsilane, triethoxy-1h,1h,2h,2h-heptadecafluorodecylsilane, 1h,1h,2h,2h-perfluorodec-1-yl tris ethoxy silan, 1h,1h,2h,2h-perfluorodecyltriethoxysilane 1g
PubChem CID 145374
IUPAC-Name Triethoxy(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluordecyl)silan
SMILES CCO[Si](CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)(OCC)OCC
Spezifikation
Siedepunkt 103°C to 106°C (3mmHg)
Chemischer Name oder Material 1H,1H,2H,2H-Perfluorodecyltriethoxysilane
Menge 1 g
Strukturformel CF3(CF2)7(CH2)2Si(OCH2CH3)3
UN-Nummer UN1760
Flammpunkt 100°C (212°F)
Löslichkeitsinformationen Miscible with ethanol and tetrahydrofuran.
Formelmasse 610.38
Reinheit (%) 97%
Brechungsindex 1.342
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 1.41
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.