Learn More
2,1,3-Benzothiadiazol-4-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog No. 10462434
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 3529-57-5
Summenformel C7H4N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 180.181
MDL-Nummer MFCD05664666
InChI-Schlüssel ZGDGZMOKXTUMEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo c 1,2,5 thiadiazole-4-carboxylic acid, 4-carboxybenzo-2,1,3-thiadiazole, 2,1,3-benzothiadiazole-4-carboxylicacid, 1,2,3-benzothiadiazole-4-carboxylic acid, benzo 1,2,5 thiadiazole-4-carboxylic acid, benzo c 1,2,5-thiadiazole-4-carboxylic acid, 2,1,3-benzothiadiazole-2-siv-4-carboxylic acid, 2??,1,3-benzothiadiazole-4-carboxylic acid
PubChem CID 2795202
IUPAC-Name 2,1,3-Benzothiadiazol-4-Carbonsäure
SMILES C1=CC2=NSN=C2C(=C1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 1, 3-Benzothiadiazole-4-carboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 180.19
Reinheit (%) 97%