Learn More
2-(1-Adamantyl)Essigsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog No. 10442624
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Chemische Identifikatoren
CAS 4942-47-6
Summenformel C12H17O2
Molekulargewicht (g/mol) 193.27
MDL-Nummer MFCD00074728
InChI-Schlüssel AOTQGWFNFTVXNQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-adamantaneacetic acid, 2-adamantan-1-yl acetic acid, 1-adamantylacetic acid, 1-adamantane acetic acid, adamantan-1-ylacetic acid, 2-1-adamantyl acetic acid, tricyclo 3.3.1.13,7 dec-1-ylacetic acid, adamantan-1-yl-acetic acid, 1-carboxymethyl adamantane
PubChem CID 123221
SMILES [O-]C(=O)CC12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(1-Adamantyl)acetic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
IUPAC-Name 2-(1-Adamantyl)essigsäure
Formelmasse 194.27
Reinheit (%) 97%