Learn More
2-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)benzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-3110143
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Identificatori chimici
CAS 92028-57-4
Formula molecolare C13H13NO2
Molecular Weight (g/mol) 215.25
Numero MDL MFCD01125264
InChI Key ZLYUUANOICYAAL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-1-yl benzoic acid, 2-2,5-dimethylpyrrol-1-yl benzoic acid, 2-2,5-dimethyl-1-pyrrolyl benzoic acid, 2-2,5-dimethyl-pyrrol-1-yl-benzoic acid, 2-2,5-dimethylpyrrolyl benzoic acid, cbmicro_048042, benzoic acid,2-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-1-yl
PubChem CID 292956
IUPAC Name 2-(2,5-dimethylpyrrol-1-yl)benzoic acid
SMILES CC1=CC=C(C)N1C1=CC=CC=C1C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(2, 5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)benzoic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 215.25
Percent Purity 97%
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato