Learn More
2,2-Dimethyl-2,3-Dihydro-1-Benzofuran-7-Carbonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2, 2-Dimethyl-2, 3-dihydro-1-benzofuran-7-carbonyl chloride |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 210.66 |
Reinheit (%) | 97% |