Learn More
2,2-Dimethylpropanimidamidhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog No. 10215464
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 18202-73-8
Summenformel C5H13ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 136.623
MDL-Nummer MFCD00051988
InChI-Schlüssel ARDGQYVTLGUJII-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-dimethylpropanimidamide hydrochloride, pivalamidine hydrochloride, pivalimidamide hydrochloride, tert-butylcarbamidine hydrochloride, 2,2-dimethylpropionamidine hydrochloride, 2,2-dimethyl-propionamidine hydrochloride, 2,2-dimethylpropionamidine hcl, t-butylcarbamidine hydrochloride, 2,2-dimethylpropanamidine hydrochloride, 2,2,2-trimethylacetamidine hydrochloride
PubChem CID 2781880
IUPAC-Name 2,2-Dimethylpropanimidamid;hydrochlorid
SMILES CC(C)(C)C(=N)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 2-Dimethylpropanimidamide hydrochloride
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel (CH3)3CC(=NH)NH2·HCl
Menge 10 g
Formelmasse 136.62
Reinheit (%) 97%