Learn More
2,2'-(Ethylendioxy)Bis(Ethylamin), 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. p-7059512
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
CAS: 929-59-9 | C6H16N2O2 | 148.206 g/mol
2,2'-(Ethylenedioxy)bis(ethylamine) is used to linker to form conjugates of manganese-doped zinc sulfide nanoparticles with folic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 929-59-9
Summenformel C6H16N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 148.206
MDL-Nummer MFCD00040474
InChI-Schlüssel IWBOPFCKHIJFMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,8-diamino-3,6-dioxaoctane, 1,2-bis 2-aminoethoxy ethane, 2,2'-ethylenedioxy bis ethylamine, unii-r41zt4uf34, 2,2'-ethane-1,2-diylbis oxy diethanamine, 3,6-dioxaoctamethylenediamine, 2-2-2-aminoethoxy ethoxy ethanamine, 3,6-dioxaoctane-1,8-diamine, ethylene glycol bis 2-aminoethyl ether
PubChem CID 70248
IUPAC-Name 2-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]ethanamin
SMILES C(COCCOCCN)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2'- (Ethylenedioxy)bis (ethylamine)
Dichte 1.01 g/mL
Siedepunkt 105°C to 109°C (6 mmHg)
Flammpunkt 121°C (250°F)
Strukturformel C6H16N2O2
Brechungsindex 1.461
Menge 10 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 1739187
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in 0.4 parts water.
Formelmasse 148.2
Reinheit (%) ≥97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2'-(Ethylenedioxy)bis(ethylamine)
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2,2'-(Ethylenedioxy)bis(ethylamine)