Learn More
2-(2-Furyl)-benzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
missing translation for 'unitSize'
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Specifications
Specifications
Chemischer Name oder Material | 2-(2-Furyl)benzoic acid |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 188.18 |
Reinheit (%) | 97% |