Learn More
2,3-Dibromo-5-(trifluoromethyl)pyridin, Thermo Scientific™
Catalog No. 10391650
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 3-dibromo-5-(trifluoromethyl)pyridine
CAS 79623-38-4
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C6H2Br2F3N
MDL-Nummer MFCD10687233
Menge 1 g
Synonym 2,3-dibromo-5-trifluoromethyl pyridine, pyridine, 2,3-dibromo-5-trifluoromethyl, pyridine,2,3-dibromo-5-trifluoromethyl, pubchem15128, acmc-209phs, 2, 3-dibromo-5-trifluoromethyl pyridine
InChI-Schlüssel BIDFUURRDIAINQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC(F)(F)C1=CC(Br)=C(Br)N=C1
IUPAC-Name 2,3-Dibrom-5-(Trifluormethyl)Pyridin
Molekulargewicht (g/mol) 304.89
PubChem CID 26985667
Formelmasse 304.89
Reinheit (%) 97%