Learn More
2,3-Dichlorbenzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 6574-97-6 | C7H3Cl2N | 172.008 g/mol
75.38 € - 288.44 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 6574-97-6 |
---|---|
Summenformel | C7H3Cl2N |
Molekulargewicht (g/mol) | 172.008 |
MDL-Nummer | MFCD00016372 |
InChI-Schlüssel | OHDYZVVLNPXKDX-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | benzonitrile, dichloro, 2,3-dichlorobenzenecarbonitrile, benzonitrile, 2,3-dichloro, dichlorobenzonitrile, pubchem12516, 2,3-dichloro benzonitrile, 2,3-dichlorophenyl cyanide, 2,3-di-chloro-benzonitrile, acmc-1b38y, ksc357s4b |
PubChem CID | 736567 |
IUPAC-Name | 2,3-Dichlorbenzonitril |
SMILES | C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)C#N |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11462557
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14809.06 |
5 g |
75.38 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11472557
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14809.14 |
25 g |
288.44 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
2,3-Dichlorobenzonitrile, is used as a reactant involved in nucleophilic aromatic fluorination, reactions with magnesium amides for synthesis of carboxamides, Suzuki-Miyaura coupling reactions. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dye stuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen2,3-Dichlorbenzonitril, wird als Reaktant verwendet, das an der nukleophilen aromatischen Fluorierung beteiligt ist, Reaktionen mit Magnesiumamiden zur Synthese von Carboxamiden, Suzuki-Miyaura-Kupplungsreaktion. Es ist ein wichtiger Rohstoff und ein Zwischenprodukt bei der organischen Synthese sowie in Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Chemische Identifikatoren
6574-97-6 | |
172.008 | |
OHDYZVVLNPXKDX-UHFFFAOYSA-N | |
736567 | |
C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)C#N |
C7H3Cl2N | |
MFCD00016372 | |
benzonitrile, dichloro, 2,3-dichlorobenzenecarbonitrile, benzonitrile, 2,3-dichloro, dichlorobenzonitrile, pubchem12516, 2,3-dichloro benzonitrile, 2,3-dichlorophenyl cyanide, 2,3-di-chloro-benzonitrile, acmc-1b38y, ksc357s4b | |
2,3-Dichlorbenzonitril |
Spezifikation
2,3-Dichlorobenzonitrile | |
60°C to 65°C | |
C7H3Cl2N | |
UN3439 | |
benzonitrile, dichloro, 2,3-dichlorobenzenecarbonitrile, benzonitrile, 2,3-dichloro, dichlorobenzonitrile, pubchem12516, 2,3-dichloro benzonitrile, 2,3-dichlorophenyl cyanide, 2,3-di-chloro-benzonitrile, acmc-1b38y, ksc357s4b | |
OHDYZVVLNPXKDX-UHFFFAOYSA-N | |
2,3-Dichlorbenzonitril | |
736567 | |
98% |
6574-97-6 | |
114°C (6 mmHg) | |
MFCD00016372 | |
2438753 | |
It is miscible with water. | |
C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)C#N | |
172.008 | |
172.01 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H331-H302-H312-H315-H319-H335
Giftig bei Einatmen.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335-H500
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:6.1; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:NITRILE, GESTSTOFF, GIFTIG, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen