Learn More
2,4-Bis(Trifluoromethyl)Anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog No. p-7025217
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 367-71-5
Summenformel C8H5F6N
Molekulargewicht (g/mol) 229.125
MDL-Nummer MFCD00236209
InChI-Schlüssel UIWVOUBVGBJRNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-bis trifluoromethyl aniline, 2,4-ditrifluoromethylaniline, 2,4-bis-trifluoromethylaniline, 2,4-bis-trifluoromethyl-phenylamine, benzenamine,2,4-bis trifluoromethyl, benzenamine, 2,4-bis trifluoromethyl, 2,4-bis trifluoromethyl benzenamine, 2,4-bis trifluoromethyl phenylamine, pubchem7127, acmc-1cr1l
PubChem CID 602856
IUPAC-Name 2,4-Bis(Trifluormethyl)Anilin
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Bis(trifluoromethyl)aniline
Siedepunkt 50°C (0.4 mmHg)
Geruch Recognizable
Brechungsindex 1.4372
Menge 1 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 3319910
Formelmasse 229.13
Reinheit (%) 97%