Learn More
2-(4-Chlorophenyl)ethylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 15489568
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 156-41-2 | C8H11ClN | 156.63 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 156-41-2
Summenformel C8H11ClN
Molekulargewicht (g/mol) 156.63
MDL-Nummer MFCD00008191
InChI-Schlüssel SRXFXCKTIGELTI-UHFFFAOYSA-O
Synonym 4-chlorophenethylamine, 2-4-chlorophenyl ethylamine, 2-4-chlorophenyl ethanamine, 2-p-chlorophenyl ethylamine, p-chlorophenethylamine, 2-4-chlorophenyl ethan-1-amine, 4-chlorobenzeneethanamine, 2-4-chloro-phenyl-ethylamine, benzeneethanamine, 4-chloro, beta-p-chlorophenyl ethylamine
PubChem CID 67430
IUPAC-Name 2-(4-Chlorphenyl)ethanamin
SMILES [NH3+]CCC1=CC=C(Cl)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(4-Chlorophenyl)ethylamine
Dichte 1.120 g/mL
Siedepunkt 60°C to 65°C (0.1 mmHg)
Flammpunkt 106°C (223°F)
Menge 25 g
Beilstein 508247
Formelmasse 155.62
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit