Learn More
2,4-Dichlorobenzolsulfonylchlorid, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog No. p-7081318
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16271-33-3
Summenformel C6H3Cl3O2S
Molekulargewicht (g/mol) 245.498
MDL-Nummer MFCD00052712
InChI-Schlüssel FDTPBIKNYWQLAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dichloro-benzenesulfonyl chloride, 2,4-dichlorobenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,4-dichloro, 2,4-dichlorobenzenesulphonyl chloride, 2,4-dichlorobenzenesulfonylchloride, 2,4-dichlorophenylsulfonyl chloride, 2,4-dichlorobenzenesulphonylchloride, 2,4-dichlorophenyl chlorosulfone, pubchem5115, acmc-1c9b8
PubChem CID 204419
IUPAC-Name 2,4-Dichlorobenzolsulfonylchlorid
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)S(=O)(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dichlorobenzenesulfonyl chloride
Schmelzpunkt 50°C to 58°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 2806192
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 245.51
Reinheit (%) 98%