Learn More
2,4-Dimethoxybenzoylchlorid, 96 %, Thermo Scientific™
Catalog No. p-7029590
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39828-35-8
Summenformel C9H9ClO3
Molekulargewicht (g/mol) 200.618
MDL-Nummer MFCD00017527
InChI-Schlüssel KVIUXRJCBBXEGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dimethoxybenzoylchloride, acmc-20aocn, 2, 4-dimethoxybenzoyl chloride, 2,4-dimethoxy benzoyl chloride, 2,4-dimethoxy-benzoyl chloride, benzoyl chloride,2,4-dimethoxy, 2,4-dimethoxybenzoic acid chloride, 2,4-bis methyloxy benzoyl chloride, 2,4-dimethoxy-1-benzenecarbonyl chloride, benzoyl chloride, 2,4-dimethoxy-9ci
PubChem CID 2734719
IUPAC-Name 2,4-Dimethoxybenzoylchlorid
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)C(=O)Cl)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dimethoxybenzoyl chloride
Schmelzpunkt 57°C to 61°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3261
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 200.62
Reinheit (%) 96%