Learn More
2-4-(Dimethylamino)-phenyl]-benzimidazol, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog No. 15442419
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2562-71-2
Summenformel C15H15N3
Molekulargewicht (g/mol) 237.31
MDL-Nummer MFCD00441571
InChI-Schlüssel ZKBBGUJBGLTNEK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-p-n,n-dimethylaminophenyl-1h-benzoimidazole, 4-1h-benzimidazol-2-yl-n,n-dimethylaniline, 4-1h-benzoimidazol-2-yl-phenyl-dimethyl-amine, n-4-1h-benzimidazol-2-yl phenyl-n,n-dimethylamine, 4-benzimidazol-2-ylphenyl dimethylamine, 4-1h-1,3-benzodiazol-2-yl-n,n-dimethylaniline, cambridge id 5628722, 2-p-dimethylamino phenyl benzimidazole, 4-2-benzimidazolyl-n,n-dimethylaniline, 2-4-dimethylaminophenyl-1h-benzimidazole
PubChem CID 242786
IUPAC-Name 4-(1H-Benzimidazol-2-yl)-N,N-Dimethylanilin
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C1=NC2=CC=CC=C2N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-[4-(Dimethylamino)phenyl]benzimidazole
Farbe Gelb
Menge 1 g
Beilstein 185491
Formelmasse 237.31
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest