Learn More
2,4-Dimethylbenzaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. p-3736303 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 15764-16-6 | C9H10O | 134.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15764-16-6
Summenformel C9H10O
Molekulargewicht (g/mol) 134.18
MDL-Nummer MFCD00003340
InChI-Schlüssel GISVICWQYMUPJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 2,4-dimethyl, 2,4-dimethyl benzaldehyde, 2,4-xylylaldehyde, 2,4-dimethylbenzenecarboxaldehyde, unii-i06yu18h4a, 1-formyl-2,4-dimethylbenzene, 2,4-dimethyl-benzaldehyde, m-xylylaldehyde, fema no. 3427, 2,4-trimethyl benzaldehyde
PubChem CID 61814
IUPAC-Name 2,4-Dimethylbenzaldehyd
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)C=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 4-Dimethylbenzaldehyde
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -9°C
Farbe Farblos
Dichte 0.9600g/mL
Siedepunkt 102.4°C to 103°C (14.0 mmHg)
Flammpunkt 88°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2C6H3CHO
Brechungsindex 1.5482 to 1.5502
Menge 5 g
Beilstein 07, IV, 706
Relative Dichte 0.96
Formelmasse 134.18
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit