Learn More
2,4-Dinitrophenylhydrazin, enthält min. 30 % Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Chemische Identifikatoren
CAS | 119-26-6, 7732-18-5 |
---|---|
Summenformel | C6H6N4O4 |
MDL-Nummer | MFCD00007578 |
InChI-Schlüssel | HORQAOAYAYGIBM-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 2,4-dinitrophenyl hydrazine, 2,4-dnph, hydrazine, 2,4-dinitrophenyl, 1-hydrazino-2,4-dinitrobenzene, dnph, brady's reagent, 2,4-dinitrofenylhydrazin, unii-1n39kd7qpj, ccris 3140, 2,4-dnp hydrazine |
PubChem CID | 3772977 |
ChEBI | CHEBI:66932 |
IUPAC-Name | (2,4-dinitrophenyl)hydrazin |
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
119-26-6, 7732-18-5 | |
MFCD00007578 | |
2,4-dinitrophenyl hydrazine, 2,4-dnph, hydrazine, 2,4-dinitrophenyl, 1-hydrazino-2,4-dinitrobenzene, dnph, brady's reagent, 2,4-dinitrofenylhydrazin, unii-1n39kd7qpj, ccris 3140, 2,4-dnp hydrazine | |
CHEBI:66932 |
C6H6N4O4 | |
HORQAOAYAYGIBM-UHFFFAOYSA-N | |
3772977 | |
(2,4-dinitrophenyl)hydrazin |
Spezifikation
2, 4-Dinitrophenylhydrazine | |
198°C to 204°C | |
Echt | |
(O2N)2C6H3NHNH2 | |
15, 489 | |
15, 3311 | |
HORQAOAYAYGIBM-UHFFFAOYSA-N | |
(2,4-dinitrophenyl)hydrazin | |
3772977 | |
198.14 | |
Flüssigkeit |
119-26-6, 7732-18-5 | |
Braun-Orange bis Gelb | |
C6H6N4O4 | |
MFCD00007578 | |
01,330; 02,176 | |
2,4-dinitrophenyl hydrazine, 2,4-dnph, hydrazine, 2,4-dinitrophenyl, 1-hydrazino-2,4-dinitrobenzene, dnph, brady's reagent, 2,4-dinitrofenylhydrazin, unii-1n39kd7qpj, ccris 3140, 2,4-dnp hydrazine | |
C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])NN | |
198.138 | |
CHEBI:66932 | |
≥98.0% (HPLC) |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Entzündbarer Feststoff.
Verdacht auf krebserregende Wirkung.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
In trockenem Zustand explosionsgefährlich.
GHS-P-Hinweis:
Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden.
BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… anrufen.
BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
ACHTUNG: Die auf dieser Website bereitgestellten Informationen wurden gemäß den Verordnungen der Europäischen Union (EU) erstellt und sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nach bestem Wissen und Gewissen korrekt. Die enthaltenen Informationen dienen nur als Leitfaden für die sichere Handhabung und Verwendung. Sie dürfen weder als Garantie noch als Qualitätsspezifikation aufgefasst werden.
Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 204-309-3
missing translation for 'rtecsNumber' : MV3325000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 2,4-Dinitrophenylhydrazine, moist solid, contains min. 30% water
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
- Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
- H228-Entzündbarer Feststoff.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- EUH001-In trockenem Zustand explosionsgefährlich.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.