Learn More
2-(4-Piperidinyloxy)-N-propylacetamid, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog No. p-7033710
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 902836-22-0
Summenformel C10H20N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 200.282
MDL-Nummer MFCD08064265
InChI-Schlüssel TZQLDIRIOACOLB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-piperidinyloxy-n-propylacetamide, 2-piperidin-4-yloxy-n-propylacetamide, 2-4-piperidyloxy-n-propylacetamide, 2-piperidin-4-yl-oxy-n-propylacetamide, 2-piperidin-4-yl oxy-n-propylacetamide
PubChem CID 24208844
IUPAC-Name 2-Piperidin-4-yloxy-N-propylacetamid
SMILES CCCNC(=O)COC1CCNCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(4-Piperidinyloxy)-N-propylacetamide
Menge 250 mg
Formelmasse 200.28
Reinheit (%) 95%