Learn More
2,5-Bis(3,7-dimethyloctyloxy)terephthalaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. p-7033878
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
CAS: 325461-35-6 | C28H46O4 | 446.672 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 325461-35-6
Summenformel C28H46O4
Molekulargewicht (g/mol) 446.672
MDL-Nummer MFCD03427237
InChI-Schlüssel JMACLBZCZVVLDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-bis 3,7-dimethyloctyloxy terephthalaldehyde, 2,5-bis 3,7-dimethyloctoxy terephthalaldehyde, 2,5-bis-3,7-dimethyloctyloxy terephthalaldehyde, 2,5-bis 3,7-dimethyloctyl oxy benzene-1,4-dicarbaldehyde
PubChem CID 3653721
IUPAC-Name 2,5-Bis(3,7-Dimethyloctoxy)terephthalaldehyd
SMILES CC(C)CCCC(C)CCOC1=CC(=C(C=C1C=O)OCCC(C)CCCC(C)C)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Bis(3,7-dimethyloctyloxy)terephthalaldehyde
Menge 250 mg
Formelmasse 446.66
Reinheit (%) 98%