Learn More
2,5-Dichlorbenzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11438116
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
CAS: 21663-61-6 | C7H3Cl2N | 172.008 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21663-61-6
Summenformel C7H3Cl2N
Molekulargewicht (g/mol) 172.008
MDL-Nummer MFCD00019741
InChI-Schlüssel LNGWRTKJZCBXGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzonitrile, 2,5-dichloro, 2,5-dichloro-benzonitrile, 2,5-dichlorobenzonitrite, 2,5-dichlorobenzenecarbonitrile, pubchem3687, acmc-209fn5, ksc490q4h, 2,5-dichlorobenzonitrile, attercop-chm at133057
PubChem CID 89000
IUPAC-Name 2,5-Dichlorbenzonitril
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)C#N)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Dichlorobenzonitrile
Schmelzpunkt 128°C to 131°C
Menge 100 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 2045293
Formelmasse 172.01
Reinheit (%) 98%