Learn More
2,6-Dibromnaphthalin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13720-06-4 | C10H6Br2 | 285.97 g/mol
61.31 € - 950.73 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 13720-06-4 |
---|---|
Summenformel | C10H6Br2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 285.97 |
MDL-Nummer | MFCD01026462 |
InChI-Schlüssel | PJZDEYKZSZWFPX-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | naphthalene, 2,6-dibromo, 2,6-dibromo-naphthalene, 2,6-dibromo naphthalene, 2.6-dibromonaphthalene, 2,6-?dibromonaphthalene, acmc-1c7c1, ksc490o3h, 2,6-dibromonaphthalene |
PubChem CID | 640591 |
IUPAC-Name | 2,6-Dibromnaphthalin |
SMILES | BrC1=CC2=CC=C(Br)C=C2C=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11352897
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L16134.03 |
1 g |
61.31 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11362897
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L16134.06 |
5 g |
250.25 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11372897
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L16134.14 |
25 g |
950.73 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
2,6-Dibromonaphthalene is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals. It reacts with hexylmagnesium bromide to form 2,6-Dihexyl-naphthalene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen2,6-Dibromonaphthalin ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, für Pharmazeutika und Agrochemikalien. Reagiert mit Hexylmagnesiumbromid zu 2,6-Dihexylnaphthalin.
Löslichkeit
Nicht wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Chemische Identifikatoren
13720-06-4 | |
285.97 | |
PJZDEYKZSZWFPX-UHFFFAOYSA-N | |
640591 | |
BrC1=CC2=CC=C(Br)C=C2C=C1 |
C10H6Br2 | |
MFCD01026462 | |
naphthalene, 2,6-dibromo, 2,6-dibromo-naphthalene, 2,6-dibromo naphthalene, 2.6-dibromonaphthalene, 2,6-?dibromonaphthalene, acmc-1c7c1, ksc490o3h, 2,6-dibromonaphthalene | |
2,6-Dibromnaphthalin |
Spezifikation
2,6-Dibromonaphthalene | |
162°C to 167°C | |
MFCD01026462 | |
Insoluble in water. | |
BrC1=CC2=CC=C(Br)C=C2C=C1 | |
285.97 | |
285.97 |
13720-06-4 | |
C10H6Br2 | |
naphthalene, 2,6-dibromo, 2,6-dibromo-naphthalene, 2,6-dibromo naphthalene, 2.6-dibromonaphthalene, 2,6-?dibromonaphthalene, acmc-1c7c1, ksc490o3h, 2,6-dibromonaphthalene | |
PJZDEYKZSZWFPX-UHFFFAOYSA-N | |
2,6-Dibromnaphthalin | |
640591 | |
99% |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen