Learn More
2,6-Dibrompyrazin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 23229-25-6 | C4H2Br2N2 | 237.88 g/mol
82.51 € - 341.70 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 23229-25-6 |
---|---|
Summenformel | C4H2Br2N2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 237.88 |
MDL-Nummer | MFCD09834804 |
InChI-Schlüssel | JXKQTRCEKQCAGH-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | pyrazine, 2,6-dibromo, 2,6-dibromo-pyrazine, acmc-1cj6s, ksc201c7f |
PubChem CID | 20361700 |
IUPAC-Name | 2,6-Dibrompyrazin |
SMILES | BrC1=CN=CC(Br)=N1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15478018
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H61468.03 |
1 g |
82.51 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15488018
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H61468.06 |
5 g |
341.70 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
2,6-Dibromopyrazine is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen2,6-Dibrompyrazin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Lagerungstemperatur 2-4 °C. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
Chemische Identifikatoren
23229-25-6 | |
237.88 | |
JXKQTRCEKQCAGH-UHFFFAOYSA-N | |
20361700 | |
BrC1=CN=CC(Br)=N1 |
C4H2Br2N2 | |
MFCD09834804 | |
pyrazine, 2,6-dibromo, 2,6-dibromo-pyrazine, acmc-1cj6s, ksc201c7f | |
2,6-Dibrompyrazin |
Spezifikation
2,6-Dibromopyrazine | |
Weiß bis braun | |
MFCD09834804 | |
Slightly soluble in water. | |
BrC1=CN=CC(Br)=N1 | |
237.88 | |
237.88 | |
Kristalliner Feststoff |
23229-25-6 | |
C4H2Br2N2 | |
pyrazine, 2,6-dibromo, 2,6-dibromo-pyrazine, acmc-1cj6s, ksc201c7f | |
JXKQTRCEKQCAGH-UHFFFAOYSA-N | |
2,6-Dibrompyrazin | |
20361700 | |
95% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizungen.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Nein
missing translation for 'storageNote' : -30 bis -10 °C
Recommended Storage : Lagerung bei -20 °C