Learn More
2,6-Dichloranilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
2,6-Dichloroaniline is used in the pharmaceutical industry for the synthesis of antibacterial agents of lomefloxacin, Lee uric acid and clonidine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,6-Dichloranilin wird in der pharmazeutischen Industrie für die Synthese von antibakteriellen Wirkstoffen von Lomefloxacin, Harnsäure und Clonidin verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (1.6 g/l bei 20 °C), Dimethylsulfoxid und Methanol.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
2,6-Dichloranilin wird in der pharmazeutischen Industrie für die Synthese von antibakteriellen Wirkstoffen von Lomefloxacin, Harnsäure und Clonidin verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (1.6 g/l bei 20 °C), Dimethylsulfoxid und Methanol.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,6-Dichloroaniline |
Schmelzpunkt | 37°C to 40°C |
Dichte | 1.28 |
Siedepunkt | 97°C (5 mmHg) |
Flammpunkt | 118°C (244°F) |
Menge | 500 g |
UN-Nummer | UN3442 |
Beilstein | 775084 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (1.6g/L at 20°C),dimethyl sulfoxide and methanol. |
Formelmasse | 162.02 |