Learn More
2,6-Dichlortoluol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 118-69-4 | C7H6Cl2 | 161.03 g/mol
59.90 € - 834.15 €
Chemische Identifikatoren
CAS 118-69-4
Summenformel C7H6Cl2
Molekulargewicht (g/mol) 161.03
MDL-Nummer MFCD00000576
InChI-Schlüssel DMEDNTFWIHCBRK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichlorotoluene, benzene, 1,3-dichloro-2-methyl, toluene, 2,6-dichloro, unii-rvm09757ww, 1,3-dichloro-2-methyl-benzene, toluene,6-dichloro, pubchem3701, 2,6-dichloro-toluene, benzene,dichloromethyl, 2,6-dichloro toluene
PubChem CID 8368
IUPAC-Name 1,3-Dichloro-2-Methylbenzol
SMILES CC1=C(C=CC=C1Cl)Cl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10590371
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
113791000
100 mL Glasflasche
59.90 €
100 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10142380
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
113795000
500 mL Glasflasche
201.00 €
500 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10541184
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
113790025
2.5 L Glasflasche
834.15 €
2.50 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
118-69-4
161.03
DMEDNTFWIHCBRK-UHFFFAOYSA-N
8368
CC1=C(C=CC=C1Cl)Cl
C7H6Cl2
MFCD00000576
2,6-dichlorotoluene, benzene, 1,3-dichloro-2-methyl, toluene, 2,6-dichloro, unii-rvm09757ww, 1,3-dichloro-2-methyl-benzene, toluene,6-dichloro, pubchem3701, 2,6-dichloro-toluene, benzene,dichloromethyl, 2,6-dichloro toluene
1,3-Dichloro-2-Methylbenzol
Spezifikation
2, 6-Dichlorotoluene
118-69-4
100.0
Farblos bis hellgelb
196°C to 203°C
Echt
C7H6Cl2
1.5500 to 1.552
05, 296
2,6-dichlorotoluene, benzene, 1,3-dichloro-2-methyl, toluene, 2,6-dichloro, unii-rvm09757ww, 1,3-dichloro-2-methyl-benzene, toluene,6-dichloro, pubchem3701, 2,6-dichloro-toluene, benzene,dichloromethyl, 2,6-dichloro toluene
DMEDNTFWIHCBRK-UHFFFAOYSA-N
1,3-Dichloro-2-Methylbenzol
8368
99+%
99+%
99.0
2°C
1.2500g/mL
82°C
99% min. (GC)
CH3C6H3Cl2
MFCD00000576
1.25
Solubility in water: 24mg/l (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether and acetone
CC1=C(C=CC=C1Cl)Cl
161.03
161.03
Flüssigkeit
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
GHS-P-Hinweis
Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dämpfe/Sprühnebel nicht einatmen.
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:Mit viel Wasser und Seife waschen.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 204-269-7
missing translation for 'tsca' : TSCA
Produktidentifikator
  • 2,6-Dichlorotoluene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.