Learn More
2,6-Dimethoxy-p-Benzochinon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11442767
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
CAS: 530-55-2 | C8H8O4 | 168.148 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 530-55-2
Summenformel C8H8O4
Molekulargewicht (g/mol) 168.148
MDL-Nummer MFCD00016368
InChI-Schlüssel OLBNOBQOQZRLMP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dimethoxy-1,4-benzoquinone, 2,6-dimethoxy-p-benzoquinone, 2,6-dimethoxyquinone, 2,6-dimethoxybenzoquinone, 2,6-dimethoxy-p-quinone, 2,6-dimethoxysemiquinone anions, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,6-dimethoxy, dmbq, p-benzoquinone, 2,6-dimethoxy, 2,6-dimethoxybenzo-1,4-quinone
PubChem CID 68262
ChEBI CHEBI:27651
IUPAC-Name 2,6-Dimethoxycyclohexa-2,5-dien-1,4-dion
SMILES COC1=CC(=O)C=C(C1=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dimethoxy-p-benzoquinone
Schmelzpunkt 252°C to 257°C
Menge 5 g
Beilstein 2048182
Merck Index 14,3225
Formelmasse 168.15
Reinheit (%) 98%