Learn More
2,6-Dimethylbenzochinon, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog No. 10030780 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 6-Dimethylbenzoquinone
Namenshinweis 97%
CAS 527-61-7
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 69°C to 74°C
Farbe Gelb bis Braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C8H8O2
MDL-Nummer MFCD00001605
Menge 1 g
Beilstein 07, 657
Synonym 2,6-dimethylbenzoquinone, 2,6-dimethyl-1,4-benzoquinone, 2,6-dimethyl-p-benzoquinone, m-xyloquinone, 2,6-xyloquinone, 2,6-dimethylquinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,6-dimethyl, 3,5-dimethylbenzoquinone, p-benzoquinone, 2,6-dimethyl, 2,6-dimethyl-1,4-quinone
InChI-Schlüssel SENUUPBBLQWHMF-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=O)C=C(C1=O)C
IUPAC-Name 2,6-Dimethylcyclohexa-2,5-dien-1,4-dion
Molekulargewicht (g/mol) 136.15
PubChem CID 68241
Formelmasse 136.15
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Nadelartiger kristalliner Feststoff
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,6-Dimethylbenzoquinone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.