Learn More
2,6-Dimethylphenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 10052823
Click to view available options
Menge:
5 g
250 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
CAS: 576-26-1 | C8H10O | 122.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 576-26-1
Summenformel C8H10O
Molekulargewicht (g/mol) 122.17
MDL-Nummer MFCD00002240
InChI-Schlüssel NXXYKOUNUYWIHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-xylenol, phenol, 2,6-dimethyl, 2,6-dimethyl phenol, 2-hydroxy-m-xylene, 1-hydroxy-2,6-dimethylbenzene, vic-m-xylenol, 2,6-dmp, 2,6-dimethyl-phenol, xylenol 235, 2-hydroxy-1,3-dimethylbenzene
PubChem CID 11335
IUPAC-Name 2,6-Dimethylphenol
SMILES CC1=CC=CC(C)=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 6-Dimethylphenol
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 45.0°C to 48.0°C
Farbe Braun-gelb bis farblos
Dichte 1.1500g/mL
Siedepunkt 203.0°C
Flammpunkt 73°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2C6H3OH
Menge 2.5 kg
Beilstein 06, 485
Merck Index 15, 10279
Relative Dichte 1.15
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 10g/L (20°C). Other solubilities: soluble in naoh solutions,freely soluble in alcohol,chloroform,ether and,benzene
Formelmasse 122.17
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt