Learn More
2-Acetylfuran, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. p-7022253
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
CAS: 1192-62-7 | C6H6O2 | 110.112 g/mol
2-Acetylfuran is a useful intermediate in the synthesis of fine chemicals and pharmaceuticals, and is used in the production of the generic cephalophosphorin antibiotic cefuroxime
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Acetylfuran ist ein nützliches Zwischenprodukt bei der Synthese von Feinchemikalien und Pharmazeutika und wird bei der Herstellung des generischen Cephalophosphorin-Antibiotikums Cefuroxime verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1192-62-7
Summenformel C6H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 110.112
MDL-Nummer MFCD00003242
InChI-Schlüssel IEMMBWWQXVXBEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetylfuran, acetylfuran, 1-furan-2-yl ethanone, 2-furyl methyl ketone, methyl 2-furyl ketone, 1-2-furyl ethanone, 2-furylethanone, 2-acetyl furan, ketone, 2-furyl methyl, ethanone, 1-2-furanyl
PubChem CID 14505
ChEBI CHEBI:59983
IUPAC-Name 1-(Furan-2-yl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC=CO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Acetylfuran
Schmelzpunkt 27°C to 30°C
Dichte 1.098
Siedepunkt 171°C to 173°C
Flammpunkt 71°C (159°F)
Brechungsindex 1.507
Menge 50 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 107909
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 110.11
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.