Learn More
Julabo™ Zweifach-Adapter für Umwälzkühler
Marke:  Julabo™ 8890049
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11904718
  • 188.00 € / 2 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-07-2025
Spezifikation
Geeignet für FL11006, FL20006, FL2506, FL4006, FL7006 Umwälzkühler
2-Adapter
G 1 1/4 Zoll-Buchse auf NPT 1/2 Zoll-Stecker