Learn More
Julabo™ Zweifach-Adapter für Umwälzkühler
Marke:  Julabo™ 8890048
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11944708
  • 166.00 € / 2 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-07-2025
Spezifikation
Geeignet für FL1203, FL1703, FL2503, FL4003 Umwälzkühler
2-Adapter
G 3/4 Zoll-Buchse auf NPT 3/4 Zoll-Stecker