Learn More
(+/-)-2-Amino-1-Propanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. p-7043946
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 6168-72-5 | C3H9NO | 75.11 g/mol
DL-Alaninol has been used in the synthesis of N6-α-(I-hydroxypropyl) lysine, diastereomers of DL-β-amino alcohols, enantiopure and racemic samples of 2-methyl-N-tosylaziridine, (±)-3-(5-dimethylcarbamoyl-pent-1-enyl)-N-(2-hydroxy-1-methyl-ethyl)benzamide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
DL-Alaninol wurde bei der Synthese von N6-α-(I-Hydroxypropyl)-Lysin, Diastereomeren von DL-β-Aminoalkoholen, enantiomerenreinen und racemischen Proben von 2-Methyl-N-Tosylaziridin, (±)-3-(5-Dimethylcarbamoyl-pent-1-enyl)-N-(2-hydroxy-1-Methyl-ethyl-ethyl)benzamid verwendet.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich & hygroskopisch. Unter inertem Gas lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Luft, Wasser/Feuchtigkeit lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6168-72-5
Summenformel C3H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 75.11
MDL-Nummer MFCD00008085
InChI-Schlüssel BKMMTJMQCTUHRP-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-alaninol, 2-aminopropanol, 2-amino-1-propanol, dl-2-amino-1-propanol, 1-propanol, 2-amino, 1-hydroxy-2-aminopropane, 2-amino-2-methylethanol, alaninol, propanol, 2-amino, 1-methyl-2-hydroxyethylamine
PubChem CID 5126
IUPAC-Name 2-Aminopropan-1-ol
SMILES CC(N)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+/-)-2-Amino-1-propanol
Schmelzpunkt 8°C
Dichte 0.965
Siedepunkt 174°C to 176°C
Flammpunkt 83°C (181°F)
Brechungsindex 1.4495
Menge 5 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 1209234
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water.
Formelmasse 75.11
Reinheit (%) 98%