Learn More
2-Amino-3,5-dibrom-6-methylpyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. p-7025149
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 91872-10-5
Summenformel C6H6Br2N2
Molekulargewicht (g/mol) 265.936
MDL-Nummer MFCD00068229
InChI-Schlüssel BLUYMDMBXIMIGK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-3,5-dibromo-6-methylpyridine, 3,5-dibromo-6-methyl-2-pyridinamine, 2-amino-3,5-dibromo-6-picoline, 6-amino-3,5-dibromo-2-picoline, 3,5-dibromo-6-methyl-pyridin-2-ylamine, 3,5-dibromo-6-methyl-2-pyridylamine, 2-pyridinamine, 3,5-dibromo-6-methyl, wisteria sinensis extract, 2-amino-3,5-dibrom-6-methylpyridine, pubchem7669
PubChem CID 522994
IUPAC-Name 3,5-Dibrom-6-Methylpyridin-2-Amin
SMILES CC1=NC(=C(C=C1Br)Br)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-3,5-dibromo-6-methylpyridine
Schmelzpunkt 144°C to 145°C
Menge 1 g
Beilstein 121839
Formelmasse 265.95
Reinheit (%) 97%