Learn More
2-Amino-4-Methylbenzoesäure, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog No. 10118474
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Chemische Identifikatoren
CAS 2305-36-4
Summenformel C8H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 151.165
MDL-Nummer MFCD00047853
InChI-Schlüssel RPGKFFKUTVJVPY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-4-methyl, 2-amino-4-methyl-benzoic acid, 2-amino-p-toluic acid, 3-amino-4-carboxytoluene, 2-carboxy-5-methylaniline, p-toluic acid, 2-amino, rarechem al bo 0820, benzoic acid, 2-amino-4-methyl-9ci, 2-azanyl-4-methyl-benzoic acid
PubChem CID 75316
IUPAC-Name 2-Amino-4-Methylbenzoesäure
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)C(=O)O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-4-methylbenzoic acid
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Menge 5 g
Formelmasse 151.16
Reinheit (%) 97%