Learn More
2-Amino-4-phenylthiazol Hydrobromid-Monohydrat, 99 %
Catalog No. p-7024597
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 52253-69-7
Summenformel C9H11BrN2OS
Molekulargewicht (g/mol) 275.164
MDL-Nummer MFCD00150083
InChI-Schlüssel SBVYKOGRUCDICV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-phenylthiazole hydrobromide monohydrate, 2-amino-4-phenylthiazole hbr h2o, 2-thiazolamine, 4-phenyl-, monohydrobromide, monohydrate, 4-phenylthiazol-2-amine hydrobromide hydrate, 2-amino-4-phenylthiazole hydrobromide hydrate, 4-phenyl-1,3-thiazol-2-amine hydrobromide hydrate, phenthiazamine hydrate hydrobromide, acmc-1aw4h, dsstox_cid_4503, dsstox_rid_77432
PubChem CID 40301
IUPAC-Name 4-Phenyl-1,3-Thiazol-2-Amin;Hydrat;Hydrobromid
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CSC(=N2)N.O.Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-4-phenylthiazole hydrobromide monohydrate
Schmelzpunkt 180°C to 183°C
Menge 5 g
Empfindlichkeit Hygroscopic
Formelmasse 275.17 (257.15 Anhydrous)
Reinheit (%) 99%