Learn More
2-Amino-6-Brombenzothiazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. p-7024228
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 15864-32-1 | C7H5BrN2S | 229.10 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15864-32-1
Summenformel C7H5BrN2S
Molekulargewicht (g/mol) 229.10
MDL-Nummer MFCD00152229
InChI-Schlüssel VZEBSJIOUMDNLY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-6-bromobenzothiazole, 6-bromobenzo d thiazol-2-amine, 2-benzothiazolamine, 6-bromo, 6-bromo-benzothiazol-2-ylamine, 6-bromobenzothiazol-2-ylamine, 6-bromo-2-aminobenzothiazole, benzothiazole, 2-amino-6-bromo, 6-bromo-2-benzothiazolamine, 2-amino-6-bromo benzothiazole, zerenex e/9072304
PubChem CID 85149
IUPAC-Name 6-Brom-1,3-benzothiazol-2-amin
SMILES NC1=NC2=CC=C(Br)C=C2S1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-6-bromobenzothiazole
Geruch Geruchsneutral
Menge 1 g
Formelmasse 229.1
Reinheit (%) 98%