Learn More
2'-Aminoacetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11464253
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
250 g
CAS: 551-93-9 | C8H9NO | 135.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 551-93-9
Summenformel C8H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 135.17
MDL-Nummer MFCD00007717
InChI-Schlüssel GTDQGKWDWVUKTI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2'-aminoacetophenone, 1-2-aminophenyl ethanone, o-aminoacetophenone, 2-acetylaniline, o-acetylaniline, o-aminoacetylbenzene, 1-acetyl-2-aminobenzene, 1-2-aminophenyl ethan-1-one, acetophenone, 2'-amino, ethanone, 1-2-aminophenyl
PubChem CID 11086
IUPAC-Name 1-(2-Aminophenyl)Ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC=CC=C1N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2'-Aminoacetophenone
Dichte 1.118
Siedepunkt 253°C to 255°C
Flammpunkt 112°C (233°F)
Brechungsindex 1.616
Menge 50 g
Beilstein 386122
Merck Index 14,413
Formelmasse 135.17
Reinheit (%) 98%