Learn More
Alfa Aesar™ (+/-)-2-Aminoheptansulfat, 99 %
Catalog No. 11352596
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6411-75-2
Summenformel C14H36N2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 328.512
MDL-Nummer MFCD00050844
InChI-Schlüssel XKUUMWKWUZRRPD-UHFFFAOYSA-N
Synonym sulfuric acid; bis tuaminoheptane, dsstox_cid_25845, dsstox_rid_81167, dsstox_gsid_45845, -2-aminoheptane sulfate, tuaminoheptane sulfate usp, heptan-2-amine sulfate 2:1, ^+-2-aminoheptane sulfate
PubChem CID 44134533
IUPAC-Name Heptan-2-amin;schwefelsäure
SMILES CCCCCC(C)N.CCCCCC(C)N.OS(=O)(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+/-)-2-Aminoheptane sulfate
Schmelzpunkt 289°C to 291°C
Menge 25 g
Beilstein 3703311
Merck Index 14,9802
Formelmasse 328.51
Reinheit (%) 99%