Learn More
Alfa Aesar™ (+/-)-2-Aminoheptansulfat, 99 %
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (+/-)-2-Aminoheptane sulfate |
Schmelzpunkt | 289°C to 291°C |
Menge | 25 g |
Beilstein | 3703311 |
Merck Index | 14,9802 |
Formelmasse | 328.51 |
Reinheit (%) | 99% |