Learn More
2-Brom-1-(2,4-dimethylphenyl)ethan-1-on, Thermo Scientific™
Catalog No. p-4509940
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
Chemische Identifikatoren
CAS 26346-85-0
Summenformel C10H11BrO
Molekulargewicht (g/mol) 227.101
InChI-Schlüssel GSCCVWPVPFIRJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-2,4-dimethylphenyl ethanone, 2-bromo-1-2,4-dimethylphenyl ethan-1-one, ethanone, 2-bromo-1-2,4-dimethylphenyl, 2-bromo-2',4'-dimethylacetophenone, 2,4-dimethylphenacyl bromide, 2,4-dimethyl phenacyl bromide, pubchem16796, 2,4-dimethylphenacyl bromid, ksc557o1l, alpha-bromo-2',4'-dimethylacetophenone
PubChem CID 2063450
IUPAC-Name 2-Brom-1-(2,4-Dimethylphenyl)ethanon
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)C(=O)CBr)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-1-(2, 4-dimethylphenyl)ethan-1-one
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel (CH3)2C6H3C(O)CH2Br
Menge 1 g
Formelmasse 227.1
Reinheit (%) 97%