Learn More
2-Brom-1-(5-Phenyl-2-Thienyl)-1-Ethanon, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog No. p-2697873
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Chemische Identifikatoren
CAS 10531-43-8
Summenformel C12H9BrOS
Molekulargewicht (g/mol) 281.167
MDL-Nummer MFCD02681997
InChI-Schlüssel BOIAFAJKOBVLGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-5-phenyl-2-thienyl-1-ethanone, 2-bromo-1-5-phenylthiophen-2-yl ethanone, ethanone,2-bromo-1-5-phenyl-2-thienyl, ethanone, 2-bromo-1-5-phenyl-2-thienyl, 2-bromoacetyl-5-phenylthiophene, bromomethyl 5-phenyl-2-thienyl ketone, 2-bromo-1-5-phenyl-2-thienyl-ethanone, 2-bromo-1-5-phenyl-2-thiophenyl ethanone, 2-bromo-1-5-phenylthien-2-yl ethan-1-one
PubChem CID 2776310
IUPAC-Name 2-Brom-1-(5-Phenylthiophen-2-yl)ethanon
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(S2)C(=O)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-1-(5-phenyl-2-thienyl)-1-ethanone
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 281.17
Reinheit (%) 95%
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis