Learn More
2-Brom-4'-methylpropiophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It employed as an important intermediate for raw material for organic synthesis, agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field. Also used as intermediate for 4-methylmethcathinone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Es wurde als wichtiges Zwischenprodukt für Rohstoffe für die organische Synthese, Agrochemie, Pharmazie und Farbstoffindustrie eingesetzt. Wird auch als Zwischenprodukt für 4-Methylmethcathinon verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform und Methanol.
Hinweise
Bei 4°C lagern. Kühl und trocken in dicht verschlossenem Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Bromo-4'-methylpropiophenone |
Menge | 5 g |
Beilstein | 2207628 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in chloroform and methanol. |
Formelmasse | 227.1 |
Reinheit (%) | 98% |
Physikalische Form | Fest |