Learn More
2-Bromdibenzofuran, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. p-7055891
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2-Bromdibenzofuran wird als Reagenz in Friedel-Crafts-Acylierungsreaktionen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in heißem Methanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 86-76-0
Summenformel C12H7BrO
Molekulargewicht (g/mol) 247.091
MDL-Nummer MFCD00092338
InChI-Schlüssel CRJISNQTZDMKQD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromodibenzo b,d furan, 2-bromo-dibenzofuran, dibenzofuran, 2-bromo, dibenzofuran, 2-bromo-8ci 9ci, 2-bromodibenzo b furan, 4-bromo-8-oxatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 9 ,2,4,6,10,12-hexaene, 4-bromo-8-oxatricyclo 7.4.0.0 2 , trideca-1 9 ,2 7 ,3,5,10,12-hexaene, 4-bromo-8-oxatricyclo 7.4.0.0?,? trideca-1 9 ,2 7 ,3,5,10,12-hexaene, 4-bromo-8-oxatricyclo 7.4.0.0^ 2,7 trideca-1 13 ,2,4,6,9,11-hexaene
PubChem CID 6856
IUPAC-Name 2-Bromdibenzofuran
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=C(O2)C=CC(=C3)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromodibenzofuran
Schmelzpunkt 108°C to 111°C
Menge 250 mg
Beilstein 142199
Löslichkeitsinformationen Soluble in hot methanol.
Formelmasse 247.09
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest